Läs mer
1,5-Difenylkarbazid, ACS
Artikelnummer. 11367458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11367458 5 g 5g
11377458 25 g 25g
11387458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11367458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031390.06
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242,282 g/mol
1,5-difenylkarbazid används vid kolorimetrisk bestämning av krom, osmium samt vid detektion av kadmium, kvicksilver, magnesium, emetin och aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-22-7
Molekylformel C13H14N4O
Molekylvikt (g/mol) 242.282
MDL-nummer MFCD00003013
InChI-nyckel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-namn 1,3-dianilinourea
LEDER C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1,5-Diphenylcarbazide
Smältpunkt 170 °C till 176 °C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 5 g
Beilstein 752039
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,3321
Löslighetsinformation Löslig i glaciärättiksyra, alkohol och aceton; Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 242.28
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.