Läs mer
1,5-DipHenylcarbazide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10365940 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10365940 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10365940 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4750/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 140-22-7
Smältpunkt 173°C
Färg Beige
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C13H14N4O
MDL-nummer 3013
Kvantitet 25 g
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
InChI-nyckel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1,3-dianilinourea
Molekylvikt (g/mol) 242.282
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Formel vikt 242.28g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.