Läs mer
1,5-difenylkarbazonförening med 1,5-difenylkarbazid (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30382506
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382506 5 g
30374653 50 g
30376756 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4873535G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-62-5
Molekylformel C13 H12 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 240.261
IUPAC-namn (3E)-1-anilino-3-fenyliminourea
LEDER O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formel vikt 240.101