Läs mer
1,5-DipHenylcarbazone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10570911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10570911 10 g Glass Jar 10g
1 options
Produktkod. 10570911 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4850/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 538-62-5
Smältpunkt 153°C
Färg Orange
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C13H12N4O
MDL-nummer 3024
Kvantitet 10 g
Synonym 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
InChI-nyckel ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1-anilino-3-phenyliminourea
Molekylvikt (g/mol) 240.266
PubChem CID 10860
Formel vikt 240.26g/mol
Fysisk form Powder