Läs mer
1-(5-fluor-2-hydroxifenyl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567644
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567644 10 g 10g
10031134 50 g 50g
10294684 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04130EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 394-32-1
Molekylformel C8H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 154.14
InChI-nyckel KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
IUPAC-namn 1-(5-fluor-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel FC6H3(OH)COCH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%