Läs mer
1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 1535166-43-8 |
| Molekylformel | C13 H15 F N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-fluoro AB-PINACA 3-carboxyindazole metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15FN2O2/c14-8-4-1-5-9-16-11-7-3-2-6-10(11)12(15-16)13(17)18/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1nn(CCCCCF)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.27 |
| Formel vikt | 250.1118 |