Läs mer
1,5-Hexadien-3-ol, TRC
Produktkod. 30135626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135626 5 g
30010829 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2911055G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-41-4
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Synonym 3-Hydroxy-1,5-hexadiene, 1,5-Hexadiene-3-ol, NSC 102761;
IUPAC-namn hexa-1,5-dien-3-ol
LEDER C=CC(O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Hexadien-3-ol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Formel vikt 98.0732