Läs mer
1,5-hexadien, 98 %
Produktkod. 11490234
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490234 500 g 500g
11470234 25 g 25g
11480234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13650.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82,146 g/mol
1,5-hexadien används för att studera den Pd(II)-katalyserade cykloisomeriseringen av funktionaliserade 1,5-hexadiener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,5-hexadien används för att studera den Pd(II)-katalyserade cykloisomeriseringen av
funktionaliserade 1,5-hexadiener.
Löslighet Lösligt i vatten (0,17g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-42-7
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00008666
InChI-nyckel PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
PubChem CID 11598
IUPAC-namn hexa-1,5-dien
LEDER C=CCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Hexadiene
Smältpunkt -141 °C
Densitet 0.692
Kokpunkt 58 °C till 60 °C
Flampunkt −27 °C (−16 °F)
Odör Terpentinliknande
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2458
Beilstein 1731106
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,17 g/L).
Formel vikt 82.15
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Hexadiene
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.