Läs mer
1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Produktkod. 11393467
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393467 2 g 2g
11303477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018720.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 628-16-0 | C6H6 | 78.114 g/mol
1,5-hexadiyn används vid framställning av bisdehydro[12]annulen och bifenylen. Det används också som ett viktigt utgångsmaterial vid framställning av (5Z,9Z)-5,9-hexadekadiensyra. Vidare är det involverat i framställningen av linjära tennorganiska polymerer genom reaktion med tennorganiska dihydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-16-0
Molekylformel C6H6
Molekylvikt (g/mol) 78.114
MDL-nummer MFCD00014924
InChI-nyckel YFIBSNDOVCWPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-hexadiyne, dipropargyl, bipropargyl, hc#cch2ch2c#ch, 1,5-hexadiyne in pentane, hccch2ch2cch, acmc-1b142, 1,5-hexadiyne 6ci, 8ci, 9ci, 1,5-hexadiyne solution, 50 wt. % in pentane 1g
PubChem CID 69402
ChEBI CHEBI:37821
IUPAC-namn hexa-1,5-diyn
LEDER C#CCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Hexadiyne
Densitet 0.805 g/mL
Flampunkt -2°C (29°F)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 78.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% in pentane
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,5-Hexadiyne, 50% in pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane, 1,5-Hexadiyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.