Läs mer
1-[5-(Hydroxymetyl)-2-furyl]-2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol, TRC
Produktkod. 30137875
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137875 5 mg
30003299 25 mg
30011433 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8257455MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312706-18-5
Molekylformel C15H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 275.3
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methyl-4,8-isoquinolinediol;
LEDER OC1CN(C)C(C2=CC=C(CO)O2)C3=C1C=CC=C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3
Formel vikt 275.1158