Läs mer
1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30402602
Change view
Kvantitet:
5 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402602 5 mg
30390049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8850005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108930-17-2
Molekylformel C14 H17 N3 O2 S . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 364.29
IUPAC-namn 5-(2-metylpiperazin-1-yl)sulfonylisokinolin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Formel vikt 363.0575
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.