Läs mer
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine dihydrochloride |
| CAS | 141543-65-9 |
| Molekylformel | C14 H17 N3 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.ClH/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14;/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC-namn | 5-(3-methylpiperazin-1-yl)sulfonylisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.83 |
| Formel vikt | 327.0808 |