Läs mer
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)piperazine, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O2S.ClH/c17-19(18,16-8-6-14-7-9-16)13-3-1-2-11-10-15-5-4-12(11)13;/h1-5,10,14H,6-9H2;1H |
| Formel vikt | 313.0652 |