Läs mer
1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[5-Methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-ethanone |
| CAS | 7298-22-8 |
| Molekylformel | C23H22O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2',4'-bis(Benzyloxy)-5'-methoxy-acetophenone, 2,4-Dibenzyloxy-5-methoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22O4/c1-17(24)20-13-22(25-2)23(27-16-19-11-7-4-8-12-19)14-21(20)26-15-18-9-5-3-6-10-18/h3-14H,15-16H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C(=O)C)c(OCc2ccccc2)cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-[5-methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.42 |
| Formel vikt | 362.1518 |