Läs mer
1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-Methyl-pyrazin-2-yl)-ethanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-3-9-7(4-8-5)6(2)10/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 136.0637 |