missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(5-metylfuran-2-yl) propan-1-on, TRC

Produktkod. 30474540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474540 50 mg
30482802 500 mg
30475283 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30580350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 10599-69-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Synonym 1-Propanone, 1-(5-methyl-2-furyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Methyl-2-furanyl)-1-propanone1-(5-Methyl-2-furyl)propan-1-one, 2-Methyl-5-propionylfuran, 5-Methyl-2-propanoylfuran, 5-Methyl-2-propionylfuran
IUPAC-namn 1-(5-metylfuran-2-yl)propan-1-one
LEDER CCC(=O)c1oc(C)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-3-7(9)8-5-4-6(2)10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vikt 138.0681
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.