Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med fästa lock
Produktkod. 30058499 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Orange
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Fäst snap cap
Volym (metrisk):
1,5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
30058499 Klart Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
17493033 Gult Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
17403043 Blått Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
30058500 Klart Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
17413043 Orange Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
30058501 Bärnsten Fäst snap cap 1,5 ml Icke-steril -
11678439 Klart Ej inkluderad 1,5 ml Icke-steril Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30058499 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 780420
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Passar de flesta vanliga mikrocentrifugrotorer för sömlös integration i ditt labbarbetsflöde.
BRAND™ engångsmikrorör är utformade för att uppfylla de strikta kraven på PCR-installationer, provförvaring och andra tillämpningar som kräver hög renlighet. Tillverkade av högkvalitativ jungfrulig polypropen levererar dessa mikrorör exceptionell prestanda med funktioner som förbättrar användbarhet, tillförlitlighet och provintegritet. Nyckelfunktioner inkluderar:
  • BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certifierad fri från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-hämmare, vilket säkerställer högsta renhetsnivå för känsliga tillämpningar.
  • Lockalternativ:
    • Snap-On Lock: Lättöppnade, tätt förslutna lock som kan hanteras med en hand.
    • Lockstängningar: Förbättrat skydd mot oavsiktlig öppning, idealiskt för uppvärmningsprover.
  • Tillgängliga storlekar: Erbjuds i kapaciteter på 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml.
  • Sterila och icke-sterila alternativ: Välj mellan sterila eller icke-sterila versioner baserat på dina arbetsflödeskrav.
  • Autoklavbar: Kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) i enlighet med DIN EN 285.
  • Examinerad design: Lättlästa graderingsmärken för noggrann volymuppskattning.
  • Färgalternativ: Finns i flera färger för förenklad providentifiering.
  • Hög prestanda: Jämn väggtjocklek och mycket genomskinligt material säkerställer konsekventa, reproducerbara resultat.
  • Bekväm design: Avsmalnande bas för optimal blandning och provåterställning. Tät, läckagefri försegling öppnas lätt, även med handskar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNA, RNase, Dnase, Pyrogen Free
Stängningsfärg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Centrifugering eller förvaring i rumstemperatur
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Höjd (metrisk) 41 mm
Antal per förpackning 500/Cs
Förpackning Väska
Volym (metrisk) 1,5 ml
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Förslutningstyp Fäst snap cap
Höjd (engelska) 1,6 tum.
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0.1 mL
Diameter (metrisk) 11 mm
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör