Läs mer
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16634002 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Keps stil:
Extra stor Snap
Knäppa
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Keps stil
16634002 Naturlig Icke-steril Knäppa
16644002 Bärnsten Icke-steril Knäppa
16654002 Gult Icke-steril Knäppa
16664002 Orange Icke-steril Knäppa
16674002 Rött Icke-steril Knäppa
16684002 Blått Icke-steril Knäppa
16694002 Klart Icke-steril Knäppa
16604012 Diverse Icke-steril Knäppa
17537886 Klart Sterila Knäppa
17547886 Lila Icke-steril Extra stor Snap
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16634002 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30168700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa mikrocentrifugrör inkluderar platta, lättöppnade fästkapslar, sidograderingar och en frostad skrivyta.
  • Ultrahög centrifugering till 40 000 x G
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Förpackad i återförslutningsbara påsar
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Knäppa
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 påsar/pk., 10 pk./Cs.
Rena påståenden Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperSpin
Graderad Ja
Max. RCF 40,000 RCF