Läs mer
Labcon™ 1,5 ml SuperSpin™ Mikrocentrifugrör
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Keps stil:
Extra stor Snap
Knäppa
Beskrivning
- Ultrahög centrifugering till 40 000 x G
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Förpackad i återförslutningsbara påsar
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Knäppa |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 påsar/pk., 10 pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Visa mer |