Läs mer
Labcon 1,5 ml ViewPoint™ Mikrocentrifug termokromiska rör
Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Beskrivning
- ViewPoint™ Termokromisk
- Temperatursignalering i realtid
- Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
- 1,5 ml
- Med platta lättöppnade fästkapslar; sidograderingar och frostad skrivyta
- Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Spermier Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling
- Polypropen USP Klass VI harts
- Ultrahög centrifugering till 40 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Klar till blå (färgförändring vid 0 °C till 4 °C) |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 100:- / återförslutningsbar påse/5 påsar / Pk./2 st. / fall |
| Temperaturområde (metriskt) | Kan frysas till -80 °C |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen), Sperm Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling |
| Visa mer |