Läs mer
1,5-Naphthyridine, 97+%
Produktkod. 15401719
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401719 250 mg 250mg
15481709 1 g 1g
15491709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64484.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 254-79-5 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 254-79-5
Molekylformel C8H6N2
Molekylvikt (g/mol) 130.15
MDL-nummer MFCD00039727
InChI-nyckel VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
PubChem CID 136070
ChEBI CHEBI:36625
IUPAC-namn 1,5-naftyridin
LEDER C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Naphthyridine
Smältpunkt 69°C to 75°C
Färg Vitt
Densitet 1.25 g/mL
Kvantitet 250 mg
Beilstein 109350
Formel vikt 130.15
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.