missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(5-O-Acetyl-b-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 1174733-90-4 |
| Molekylformel | C10 H14 N4 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 1-(5-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-, 1-(5-O-Acetyl-β-D-ribofuranosyl)-4-amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)8(20-5)14-3-12-9(11)13-10(14)18/h3,5-8,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,13,18)/t5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=NC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.24 |
| Formel vikt | 286.0913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?