Läs mer
1,5-pentomylen-1H-tetrazol, 98 %
Produktkod. 11372917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372917 5 g 5g
11382917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16185.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-95-5
Molekylformel C6H10N4
Molekylvikt (g/mol) 138.174
MDL-nummer MFCD00005939
InChI-nyckel CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
IUPAC-namn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
LEDER C1CCC2=NN=NN2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Smältpunkt 59 °C till 61 °C
Kokpunkt 194 °C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 135492
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7141
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.