Läs mer
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine |
| CAS | 95596-35-3 |
| Molekylformel | C5 D4 H10 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)CCCC([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine (9 CI) |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.2 |
| Formel vikt | 106.1408 g/mol |
| Visa mer |