Läs mer
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, TRC
Produktkod. 30137512
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137512 5 mg
30133425 1 mg
17959369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30137512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2077005MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95596-35-3
Molekylformel C5 D4 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 106.2
Synonym 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine
IUPAC-namn 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine (9CI)
LEDER [2H]C([2H])(N)CCCC([2H])([2H])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2
Formel vikt 106.1408