missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,5-Pentane-d10-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Pentane-d10-diol |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| Formel vikt | 114.146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?