missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,5-Pentane-d10-diol, TRC

Produktkod. 30421810
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30421810 5 mg -
30415323 2.5 mg 2.5mg
30411100 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2734065MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1219804-42-8
Molekylformel C5 D10 H2 O2
Molekylvikt (g/mol) 114.209
Synonym 1,5-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10-diol, 1,5-Pentane-d10-diol, 1,5-Pentanediol-d10, 1,5-Pentanediol-D10, 1,5-Dihydroxypentane-d10, 1,5-Pentamethylene-d10 glycol
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriopentane-1,5-diol
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,5-Pentane-d10-diol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Formel vikt 114.146
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.