Läs mer
1,5-pentandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474210
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474210 100 g 100g
11487846 500 g 500g
11497846 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13998.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1,5-pentandiol används som mjukgörare i cellulosaprodukter och lim. Det används som bromsvätsketillsats. Den reagerar med 3,4-dihydro-2H-pyran för att få 5-tetrahydropyran-2-yloxi-pentan-1-ol. Det används också för att framställa polyestrar för emulgeringsmedel och hartsintermediärer. Vidare används det i bläck, toner och färgämnen. Utöver detta används det i bromsvätskekompositioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,5-pentandiol används som mjukgörare i cellulosaprodukter och lim. Det används som bromsvätsketillsats. Den reagerar med 3,4-dihydro-2H-pyran för att få 5-tetrahydropyran-2-yloxi-pentan-1-ol. Det används också för att framställa polyestrar för emulgeringsmedel och hartsintermediärer. Vidare används det i bläck, toner och färgämnen. Utöver detta används det i bromsvätskekompositioner.
Löslighet Blandbar med
vatten, metanol, etanol och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-29-5
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00002978
InChI-nyckel ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC-namn pentan-1,5-diol
LEDER OCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentanediol
Smältpunkt -16°C
Densitet 0.992
Kokpunkt 241°C to 242°C
Flampunkt 129°C (264°F)
Linjär formel HO(CH2)5OH
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 100 g
Beilstein 1560130
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7117
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol,ethanol and acetone.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.