Läs mer
1,5-Pentanediol, 98 %
Produktkod. 10071320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071320 500 g Glasflaska 500g
10656522 100 g Glasflaska 100g
10521571 1 kg Glasflaska 1kg
11305932 5 kg Metall trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129955000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-29-5
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00002978
InChI-nyckel ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC-namn pentan-1,5-diol
LEDER OCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Pentanediol
Smältpunkt -18,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9940g/mL, 0.994
Kokpunkt 242,0 °C
Flampunkt 135 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)5OH
Brytningsindex 1,4490 till 1,4510
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,481
Merck Index 15,7229
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: begränsad löslighet i bensen, trikloretylen, petroleumeter, heptan, blandbar med alkohol, aceton och etylacetat, 11 g/110 g eter (25 °C)
Viskositet 77 mPa (30 °C)
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.