Läs mer
1,5-Pentanediol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -16°C |
| Densitet | 0.99 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 240°C to 242°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00002978 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | 1,5-Pentanediol, Pentamethylene glycol, 1,5-Pentanediol |