Läs mer
1,5-Pentanediol, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16399387 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
16399387 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 16399387 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,5-Pentanediol111-29-51000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentanediol
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 111-29-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C5H12O2
MDL-nummer MFCD00002978
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCCCCO
IUPAC-namn pentane-1,5-diol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 104.15
PubChem CID 8105
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,5-Pentanediol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only