Läs mer
1,5-Pentanediol, TRC
Produktkod. 30419870
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30419870 25 g
1 options
Produktkod. 30419870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27340525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentanediol
CAS 111-29-5
Molekylformel C5 H12 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
LEDER OCCCCCO
IUPAC-namn Pentane-1,5-diol
Molekylvikt (g/mol) 104.15
Formel vikt 104.0837