Läs mer
1,5-Pentanedithiol, 96 %
Produktkod. 11421687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421687 25 g 25g
11411687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25665.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-98-3
Molekylformel C5H12S2
Molekylvikt (g/mol) 136.27
MDL-nummer MFCD00004908
InChI-nyckel KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
PubChem CID 70236
IUPAC-namn pentan-1,5-ditiol
LEDER SCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentanedithiol
Smältpunkt -72 °C
Densitet 1.016
Kokpunkt 216 °C till 218 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.5194
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1732335
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 136.28
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.