Läs mer
1,5-Pentanedithiol, TRC
Produktkod. 30420678
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420678 1 g
30413477 500 mg
30409175 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2274801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-98-3
Molekylformel C5 H12 S2
Molekylvikt (g/mol) 136.28
Synonym 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
IUPAC-namn Pentane-1,5-Dithial
LEDER SCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Pentanedithiol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Formel vikt 136.038