Läs mer
1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O4S4/c1-14(8,9)12-6-4-3-5-7-13-15(2,10)11/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 291.9931 |