Läs mer
1-[5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-yl]piperidin-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10883951
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10883951 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10646430 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10883951 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC73101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 950603-35-7
Molekylformel C9H10F3N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 281.25
MDL-nummer MFCD11101440
InChI-nyckel PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
IUPAC-namn 1-[5-(trifluormetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-yl]piperidin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 281.25
Procent renhet 97%