Läs mer
1-[5-(trifluormetyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepan, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10308483
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10680656 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00291DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 306934-70-3
Molekylformel C11H14F3N3
Molekylvikt (g/mol) 245.25
MDL-nummer MFCD00661783
InChI-nyckel IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2760779
IUPAC-namn 1-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.25
Procent renhet 97%