Läs mer
1-(5-(trifluormetyl)-2-pyridyl)piperidin-4-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10350383
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10350383 250 mg 250mg
10106792 1 g 1g
10317164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10350383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07694CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 406476-31-1
Molekylformel C12H13F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 274.24
MDL-nummer MFCD00209248
InChI-nyckel KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777788
LEDER [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(4-karboxylatopiperidin-1-yl)-5-(trifluormetyl)pyridin-1-ium
Formel vikt 274.24
Procent renhet 95%