Läs mer
1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O8/c21-17-9-1-2-10-18(22)26-14-7-8-16-28-20(24)12-4-3-11-19(23)27-15-6-5-13-25-17/h1-16H2 |
| Formel vikt | 400.2097 |
| Procent renhet | >95% |