missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone, TRC

Codice prodotto. 30452940
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30452940 25 mg
30451158 50 mg
30452350 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30452940 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT30601025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 78837-87-3
Molekylformel C20H32O8
Molekylvikt (g/mol) 400.46
Synonym 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetraone
IUPAC-namn 1,6,13,18-tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone
LEDER O=C1CCCCC(=O)OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCO1

Specifica

Kemiskt namn eller material 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O8/c21-17-9-1-2-10-18(22)26-14-7-8-16-28-20(24)12-4-3-11-19(23)27-15-6-5-13-25-17/h1-16H2
Formel vikt 400.2097
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.