Läs mer
1,6:3,4-Bis-[O-(2,3-dimethoxybutane-2,3-diyl)]-2-O-trifluoromethanesulphonyl-5-O-benzolyl-myo-inositol, TRC
Produktkod. 30342606
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30342606 5 mg
1 options
Produktkod. 30342606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4270005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6:3,4-Bis-[O-(2,3-dimethoxybutane-2,3-diyl)]-2-O-trifluoromethanesulphonyl-5-O-benzolyl-myo-inositol
CAS 1068089-34-8
Molekylformel C26H35F3O13S
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,6-O-[(1R,2R)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-3,4-O-[(1S,2S)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-myo-inositol 5-Benzoate 2-(1,1,1-Trifluoro-methanesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C26H35F3O13S/c1-22(33-5)24(3,35-7)40-18-16(38-22)15(37-21(30)14-12-10-9-11-13-14)17-19(20(18)42-43(31,32)26(27,28)29)41-25(4,36-8)23(2,34-6)39-17/h9-13,15-20H,1-8H3/t15-,16-,17?,18+,19-,20?,22+,23-,24+,25-/m1/s1
LEDER CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C4O[C@@](C)(OC)[C@](C)(OC)O[C@H]4C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@H]2O[C@]1(C)OC
IUPAC-namn [(1R,3S,8S,10R)-5,6,12,13-tetramethoxy-5,6,12,13-tetramethyl-9-(trifluoromethylsulfonyloxy)-4,7,11,14-tetraoxatricyclo[8.4.0.03,8]tetradecan-2-yl] benzoate
Molekylvikt (g/mol) 644.61
Formel vikt 644.175