missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6:3,4-Dianhydro-Beta-D-altropyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6,3,4-Dianhydro-beta-D-altropyranose |
| CAS | 3868-04-0 |
| Molekylformel | C6 H8 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c7-3-5-4(10-5)2-1-8-6(3)9-2/h2-7H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H]2OC[C@@H](O2)[C@H]3O[C@@H]13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?