missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,6,7-Trimethyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6,7-Trimethyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine-d3 |
| CAS | 1794759-37-7 |
| Molekylformel | C12 D3 H10 N5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-9-5-11-10(4-8(9)14-6)16-12(13)17(11)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2cc3nc(C)c(C)nc3cc12 |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethyl-3-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.284 |
| Formel vikt | 230.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?