Läs mer
1,6,7-trimetylnaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylnaphthalene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vikt | 170.1096 |