Läs mer
1-(6-Amino-9-b-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 313348-29-7 |
| Molekylformel | C14H15N7O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Regadenoson Impurity |
| LEDER | Nc1nc(nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)n4cc(cn4)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.31 |
| Formel vikt | 377.1084 |