Läs mer
1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N7O2/c1-2-20-10(19)6-3-15-18(4-6)11-16-8(12)7-9(17-11)14-5-13-7/h3-5H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,16,17) |
| Formel vikt | 273.0974 |