Läs mer
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Produktkod. 30347453
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30347453 500 mg
1 options
Produktkod. 30347453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA658750500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
CAS 10548-46-6
Molekylformel C27 H28 O5
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C27H28O5/c1-4-10-20(11-5-1)16-28-24-23-19-31-27(32-23)26(30-18-22-14-8-3-9-15-22)25(24)29-17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
LEDER C(O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-namn (1R,2R,3S,4R,5R)-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane
Molekylvikt (g/mol) 432.51
Formel vikt 432.1937