Läs mer
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-Beta-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-beta-D-mannopyranose |
| CAS | 14440-51-8 |
| Molekylformel | C9 H14 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (1R,2S,6S,7R,8R)-4,4-dimethyl-3,5,10,11-tetraoxatricyclo[6.2.1.02,6]undecan-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.2 |
| Formel vikt | 202.0841 |