Läs mer
1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose |
| CAS | 67999-95-5 |
| Molekylformel | C6 H10 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose; |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H]2CO[C@@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3S,4S,5S)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.141 |
| Formel vikt | 162.053 |