Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,6-anhydro-beta-D-cellobios, 95 %
Produktkod. 15498469
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498469 500 mg 500mg
15478469 1 g 1g
15488469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498469 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66914.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35405-71-1 | C12H20O10 | 324.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35405-71-1
Molekylformel C12H20O10
Molekylvikt (g/mol) 324.282
MDL-nummer MFCD13182343
InChI-nyckel LTYZUJSCZCPGHH-QRZGKKJRSA-N
Synonym 1,6-anhydro-b-d-cellobiose, cellobiosan, 1,6-anhydro-beta-d-cellobiose, 2s,3r,4s,5s,6r-2-1r,2s,3r,4r,5r-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-2-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 71225847
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(lR,2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxi-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2-yl]oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1C2C(C(C(C(O1)O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vikt 324.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.